Learn More
Ansell™ String Knits™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 76-202 aus Nylon
Catalog Number 12636981
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Kann allein oder als Innenhandschuh getragen werden. Ermöglicht ein längeres, komfortableres Tragen ohne Schwachstellen, die aufreißen oder ausfransen könnten.
  • Für allgemeine und schwierige Aufgaben
  • Auch als Unterhandschuh tragbar
  • Ohne Nähte, die Scheuerstellen oder Hautreizungen verursachen könnten
  • Beidhändig
  • Waschbar bei 40 °C
  • Schrumpft nicht, versteift sich nicht und verliert nicht die Form
  • Einlage aus Nylon
  • Strickbündchen
Material der Rückseite Nylon
Bauweise Nahtloser Strick
Stulpenmaterial Nylon
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 11
Modell 76-202
Farbe der Handschuhstulpe Weiß
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidung Nylon
Menge 12 Paar
Beständig gegen Mechanischer Schutz
Serie 76-202