Learn More
Streptomycin-Sulfat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10639933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10639933 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10639933 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP91050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Streptomyzin-Sulfat kann dazu verwendet werden, eine bakterielle Kontamination von Zell- und Gewebekulturen zu verhindern
  •  Hocheffektiv gegen gramnegative Bakterien, wird häufig in Kombination mit Penicillin eingesetzt
  • Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit bakterieller Ribosome anlagert, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese und zum anschließenden Absterben führt
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Streptomycin Sulfate
Typ Streptomycin Sulfate
Physikalische Form Fest
CAS 3810-74-0
pH 4.5 to 7.0
Verlust bei Trocknung < 5.0%
Verpackung Poly-Flasche
Wirksamkeit Inclusive between 650μg/mg
Farbe Weiß
Menge 50 g
Summenformel C42H84N14O36S3
Strukturformel (C21H39N7O12)2·3H2SO4
Merck Index 15, 8956
InChI-Schlüssel QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylideneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
Molekulargewicht (g/mol) 1457.376
PubChem CID 124080941
Formelmasse 1457.58
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptomycin Sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.