Learn More
Melford Streptomyzin-Sulfat
Artikelnummer. 30018816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018816 50 g 50 Gramm
30018815 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018816 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. S6200050.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Streptomycinsulfat ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das die bakterielle Proteinsynthese hemmt, indem es an die 30S ribosomale Untereinheit bindet, den Initiationskomplex stört und zu Fehlinterpretationen der mRNA führt.
Streptomycinsulfat ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das die bakterielle Proteinsynthese hemmt, indem es an die 30S ribosomale Untereinheit bindet, den Initiationskomplex stört und zu Fehlinterpretationen der mRNA führt. Diese Störung verhindert eine korrekte Translation und hemmt das Bakterienwachstum.
Streptomycin wird in der Mikrobiologie zur selektiven Bakterienisolierung und zur Testung der Antibiotikaempfindlichkeit eingesetzt, um die Empfindlichkeit von Bakterienstämmen zu beurteilen. Ideal zur Untersuchung von bakteriellen Empfindlichkeitsmustern und Antibiotikaresistenzen. Die Zugabe zu Kulturmedien erleichtert die selektive Isolierung von Bakterien, die gegenüber diesem Antibiotikum empfindlich sind.
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Streptomycin Sulfate
CAS 3810-74-0
Menge 50 g
Summenformel C42H78N14O24-3H2SO4
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.