Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (R-PE)
Description
Invitrogen™ Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugate (SAPE) combines the high-affinity biotin-binding capability of streptavidin with the exceptional brightness of R-phycoerythrin (R-PE), enabling sensitive fluorescent detection of biotinylated antibodies, proteins, nucleic acids, and other biomolecules.
Widely used in flow cytometry, multiplex immunoassays, microarrays, and fluorescent immunoassays, Streptavidin-RPE contributes strong signal intensity for applications requiring detection of low-abundance targets and precise measurement of cellular biomarkers.
Streptavidin-RPE is commonly used for flow cytometry, quantitative flow cytometry, antigen density measurement, receptor occupancy assays, target engagement analysis, multiplex immunoassays, and fluorescent detection of biotinylated molecules.
Hauptmerkmale von Streptavidin RPE
Streptavidin und RPE
Die hohe Affinität von Avidin, einem Eiweißprotein, für Biotin wurde erstmals Mitte der 1970er Jahre in histochemischen Anwendungen genutzt. Avidin und sein bakterielles Gegenstück, Streptavidin (aus Streptomyces avidinii), wurden seither zu Standardreagenzien für verschiedene Nachweisverfahren. Streptavidin, ein nicht glykosyliertes 52.800 Dalton-Protein, weist weniger unspezifische Bindungen auf als Avidin.
Rhodophyta Phycoerythrin (RPE) hat ein Molekulargewicht von 240.000 Dalton und eine Quanteneffizienz von 78 %, was es zu einem äußerst hellen Reagenz macht. Seine Photostabilität ist jedoch sehr schlecht, und von Mikroskopie-Einsätzen wird deshalb meist abgeraten. Die breite Absorption und das helle, orange Signal machen es wiederum zur idealen Wahl für Durchflussverfahren, Mikrotiterplatten-Assays und Mikroarrays, wenn ein sensibler Nachweis von Biotin erforderlich ist.
Erfahren Sie mehr über Avidin-Biotin-Nachweismethoden im Allgemeinen
Erfahren Sie mehr über SAV-RPE
Spécification
Spécification
| Konzentration | 1 mg/ml |
| Konjugat | R-phycoerythrin |
| Menge | 1 ml |
| Inhalt und Lagerung | Contains 1 vial of streptavidin R-PE conjugate. Store in refrigerator (2–8°C). Do not freeze. |
| Anregung/Emission | 565/578 nm |
| Durchflusszytometer-Laserlinien | 561 or 488 |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flow Cytometry, Immunoassays |
| Puffer | PBS Buffer |
| Afficher plus |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.