Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-Protein, DyLight™ 650
Artikelnummer. 11351640
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 11351640
Marke: Invitrogen™ 84547
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Protein
Streptavidin-Protein, DyLight-Konjugat 650, 84547, von Invitrogen, 84547 von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: Immunfluoreszenz.
Thermo Scientifics Streptavidin DyLight-Konjugate sind Präparate aus Streptavidin-Biotin-bindenden Proteinen, die mit Thermo Scientifics DyLight-Fluoren für die Verwendung in leistungsstarken Fluoreszenzassays und Zellbildgebung gekennzeichnet sind. Das Streptavidin-Biotin-bindende Protein wird als hochfunktionelle Konjugate angeboten, alle der neun verschiedenen DyLight Fluoreszenzfarbstoffe haben Absorptionsspektren von350 nm bis 777 nm und helle Emissionsspektren, die den wichtigsten Ausgangswellenlängen gängiger Fluoreszenzmikroskope und -Imager entsprechen. Dylight-Konjugate weisen in vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Fotostabilität auf als Alexa Fluor*-, Cy*- und LI-COR*-Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1mg/mL
Konjugat DyLight 650
Kreuzreaktivität Kurzbezeichnung
Zusammensetzung Gepufferte Salzlösung mit 1 % BSA und ohne Konservierungsmittel
Menge 1 ml
Kennzeichnung RUO
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunfluoreszenz
Reinheits- oder Qualitätsgrad Gereinigt
Wirtsspezies Nicht zutreffend
Produkttyp Streptavidin