Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-Protein, DyLight™ 488
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Streptavidin-Protein, DyLight-Konjugat 488, 21832, von Invitrogen, 21832 von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot.
Thermo Scientifics Streptavidin DyLight-Konjugate sind Präparate aus Streptavidin-Biotin-bindenden Proteinen, die mit Thermo Scientifics DyLight-Fluoren für die Verwendung in leistungsstarken Fluoreszenzassays und Zellbildgebung gekennzeichnet sind. Das Streptavidin-Biotin-bindende Protein wird als hochfunktionelle Konjugate angeboten, alle der neun verschiedenen DyLight Fluoreszenzfarbstoffe haben Absorptionsspektren von350 nm bis 777 nm und helle Emissionsspektren, die den wichtigsten Ausgangswellenlängen gängiger Fluoreszenzmikroskope und -Imager entsprechen. Dylight-Konjugate weisen in vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Fotostabilität auf als Alexa Fluor*-, Cy*- und LI-COR*-Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1mg/mL |
| Konjugat | DyLight 488 |
| Kreuzreaktivität | Kurzbezeichnung |
| Zusammensetzung | PBS mit 1 % BSA und 0,02 % Natriumazid; pH 7,2 |
| pH | 7,2 |
| Menge | 1 ml |
| Kennzeichnung | RUO |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot |
| Mehr anzeigen |