Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, Pacific Orange™ conjugate
Streptavidin, Pacific Orange™ Konjugat
Marke: Molecular Probes™ S32365
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Pacific Orange™ Streptavidin hat Absorptions-/Emissionsmaxima von ∼400/551 nm. Streptavidin ist ein nicht glykosyliertes Biotin-bindendes Protein, das aus Bakterien isoliert ist und einen nahezu neutralen isoelektrischen Punkt hat. Es wird häufig verwendet, um biotinylierte Sonden zu erkennen, da es Berichten zufolge weniger unspezifische Bindungen aufweist als das glykosylierte, biotinbindende Protein Avidin.Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle Alexa Fluor™ Streptavidin- und Avidin-Konjugate an.
Spezifikation
Pacific Orange | |
Durchflusszytometrie, Immunoassays, histochemische Anwendungen, Blot-Analyse | |
400/551 | |
Raumtemperatur | |
Pacific Orange™ | |
Pacific Orange |
Fluoreszent | |
Enthält 1 Fläschchen Streptavidin-Pacific Orange™ Konjugat. In einem Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. |
|
405 | |
Fest | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.