Learn More
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnet-Bead
Artikelnummer. 16111501
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Packungsgröße:
100 Mikroliter
2 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16111501 2 x 1 ml 100 Mikroliter
11757564 5 x 1 ml 5 Milliliter
11791456 2 x 1 ml 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16111501 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. H00000240T01.100uL
Zur einfachen und effizienten Anreicherung von Zielproteinen durch Immunpräzipitation und Reinigung biotinylierter Biomoleküle
Streptavidin Mag Sepharose nutzt die starke Wechselwirkung zwischen dem Biotin- und Streptavidin-Ligand, der auf magnetischen Beads immobilisiert ist.
  • Kleinvolumige Aufreinigung hoher Kapazität von Proteinen aus Zelllysaten und biologischen Flüssigkeiten
  • Liefert hohe Reinheit und Ausbeute
  • Ermöglicht einfaches paralleles Screening von Proteinen mit hoher Reproduzierbarkeit
  • Einfache Anreicherung von Proteinen aus kleinen oder großen Probenvolumina (geringe μl bis hohe ml-Skala)
  • Beads sind in zwei Packungsgrößen erhältlich: 2 × 1 ml 10 % Medium-Aufschlämmung und 5 × 1 ml 10 % Medium-Aufschlämmung
  • Ein Milliliter 10 % Medium-Aufschlämmung ist das Gleiche wie 100 μl sedimentiertes Medium, das für 20 Aufreinigungsdurchläufe gemäß dem empfohlenen Immunpräzipitationsprotokoll ausreicht.
  • Bindungsvermögen: >300 μg biotinulierte BSA/ml Medium-Aufschlämmung
  • Stabilität. stabil
  • Immunpräzipitation
  • Reinigung
  • Biomarker-Forschung
Tekniske data
Farbe Weiß
Menge 2 x 1 ml
Inhalt und Lagerung 4°bis 8 °C
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur einfachen und effizienten Anreicherung von Target-Proteinen durch Immunpräzipitation und Aufreinigung biotinylierter Biomoleküle
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL ALOX5 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Faresætning
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sikkerhedssætning
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.