Beschreibung
- Kann auch zur direkten Anreicherung von biotinylierten Proteinen verwendet werden
- Schnelles und flexibles Protokoll mit Elutionsbedingungen, formatiert für Elektrophorese und LC-MS-Analysearbeitsabläufe
- Nützlich zur Nutzung entweder der starken Wechselwirkung von Biotin und Streptavidin oder der etwas schwächeren Wechselwirkung von 2-Iminobiotin und Streptavidin
- Jede Säule ist mit Streptavidin Sepharose™ Höchstleistungsmedium verpackt; für die Verwendung mit einer Standard-Mikrozentrifuge
- Einfache Skalierung mit vorverpackten HiTrap™ Streptavidin HP-Säulen
Streptavidin Sepharose HP Medium
- Matrix: starres, stark quervernetzte 6 % Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- Bindungsvermögen: >300 nmol Biotin/ml Medium;6 mg biotinyliertes BSA/ml Medium
- pH-Stabilität: 4 bis 9 (langfristig)
- Mittleres Volumen: 100 μ l
- Max. Probenladevolumen: 600 μ l
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | >300 nM Biotin/ml |
| Flussrate | <150 cm/h |
| Kitinhalt | Streptavidin Sepharose HP, Spin-Säule und 96-Well-Filterplatten |
| Material | Polypropylen, Polyethylen |
| Support-Typ | 6 % hochvernetzte Agarose |
| Inhalt und Lagerung | 4° bis 8 °C |
| Partikelgröße | 34 μm |
| Menge | 16 Säulen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gelelektrophorese, Flüssigchromatographie |
| Typ | SpinTrap Kit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- streptavidin HP spintrap
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol