Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (Cy5)
Artikelnummer. 10682654
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10682654 0,5 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10682654 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. SA1011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Streptavidin, (Cy5)
  • Klasse: RUO
  • Erklärung: Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
  • Puffer: PBS
  • Konservierungsmittel: 0,1 % Natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat Cy5.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Menge 0,5 mL
Verpackung Rörchen
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Streptavidin, Cy5-Konjugat.
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Anregung/Emission 600–650/670
Durchflusszytometer-Laserlinien 633/635
Versandbedingung Nasseis
Form Lösung
Produktlinie Cy
Puffer PBS-Puffer
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Marker oder Farbstoff Cy5.