Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Pacific Blue™ conjugate
Artikelnummer. 10328392
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 10328392
Marke: Invitrogen™ S11222
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Streptavidin Pacific Blue™ Konjugat von Invitrogen™ ist eine helle, blau fluoreszierende Sonde mit Anregung/Emission bei ∼410/455 nm.
Das Streptavidin Pacific Blue™ Konjugat von Invitrogen™ ist eine helle, blau fluoreszierende Sonde mit Anregung/Emission bei ∼410/455 nm. Streptavidin ist ein nicht glykosyliertes Biotin-bindendes Protein, das aus Bakterien isoliert ist und einen nahezu neutralen isoelektrischen Punkt hat. Es wird häufig verwendet, um biotinylierte Sonden zu erkennen, da es angeblich weniger unspezifische Bindungen aufweist als das glykosylierte, biotinbindende Protein Avidin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Konjugat Pacific Blue
Beschreibung Pacific Blue™ Konjugat Streptavidin, 1 mg, Gelb, Festform, 407 nm Absorptionsfähigkeit, Pacific Blue™ Marker oder Farbstoff, 410/455 nm Anregung/Emission, wird in Blot-Analyse, Durchflusszytometrie, histochemischen Anwendungen, Immunassays verwendet, Lagertemperatur -5 bis -30 °C
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zusammensetzung Fest
pH 8
Menge 1 mg
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke (RUO)
Probenvolumen 1 mg
Verpackung 1 x
Lagerungspuffer 10 mg/ml PBS
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Streptavidin Pacific Blue™ Konjugat.
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern.
Anregung/Emission 410/455 nm
Durchflusszytometer-Laserlinien 405
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Fest
Produktlinie Pacific Blue
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie, Immunassays, histochemische Anwendungen, Blot-Analyse
Reinheits- oder Qualitätsgrad TLC
Produkttyp Streptavidin-Konjugat
Marker oder Farbstoff Pacific Blue