Learn More
Abcam Streptavidin-beschichtete Platte
Artikelnummer. 32115096 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Wells
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32115096 5 x 96 Wells 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32115096 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab3234955x96Wells
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kennzeichen der Platten:
Biotin-Bindungsprotein, Plattentyp, Mantelvolumen, Blockvolumen, ungefähre Bindungskapazität, Steptavidin
Kennzeichen der Platten:
Biotin-bindendes Protein, Plattentyp, Mantelvolumen, Blockvolumen, ungefähre Bindungskapazität Steptavidin, 96-Well-Strip, 100 μl/Well, 300 μl/Well, ~10 pmol Biotin/Well
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 5 x 96 Wells
Kennzeichnung RUO