Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin APC-Konjugat Artikelnummer.: 15360720
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin APC-Konjugat
Artikelnummer. 15360720
100μ g, 100 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
100μ g
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Enthält Azid
Artikelnummer. 15360720
Marke: Invitrogen™ 17431782
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält Azid
Wird häufig in Protokollen für indirekte Färbung verwendet, um biotinylierte primäre Antikörper in der Durchflusszytometrie zu erkennen. Streptavidin bindet mit hoher Affinität an Biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 0,2 mg/ml
Konjugat APC
Menge 100μ g
Form Flüssig
Produktlinie eBioscience™
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Zielmolekül Biotin
Marker oder Farbstoff APC (Allophycocyanin)
Manuals
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2504624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2022 Artikelnummer17-4317-82
Chargennummer2466153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Artikelnummer17-4317-82
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin APC-Konjugat >