Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 790 Conjugate
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Alexa Fluor™ 790 Streptavidin enthält ein Biotin-bindendes Protein (Streptavidin), das kovalent an einen fluoreszierenden Marker (Alexa Fluor™ Farbstoff) gebunden ist. Streptavidin besitzt eine sehr hohe Bindungsaffinität für Biotin. Streptavidin-Konjugate werden häufig gemeinsam mit Biotin-Konjugaten zum spezifischen Nachweis verschiedenster Proteine, Proteinmotive, Nukleinsäuren und anderer Moleküle verwendet (z. B. kann ein an ein Protein-Target gebunder biotinylierter primärer Antikörper mithilfe von fluoreszenzmarkiertem Streptavidin nachgewiesen werden). Streptavidin-Konjugate mit Alexa Fluor™ Farbstoffen sind als 1 mg gefriergetrocknetes Produkt oder als 0,5 ml-Volumen einer 2 mg/ml-Lösung erhältlich.
Wichtige Merkmale von Alexa Fluor™ 790 Streptavidin-Konjugaten:
Alexa Fluor™ 790 Streptavidin-Konjugat hat Anregungs/Emissions-Maxima von ∼ (782/805)
Helle, fotostabile Fluoreszenz
Hohe Löslichkeit in wässrigen Lösungen
In mehreren Farben erhältlich
Ideal für Western Blots
Eigenschaften von Alexa Fluor™ Farbstoffen
Alexa Fluor™ Farbstoffe sind organisch fluoreszierende Farbstoffe, die für ein besseres Leistungsverhalten in der Bildgebung und anderen Markierungsprotokollen entwickelt wurden und eine verbesserte Photostabilität und Helligkeit sowie bessere Löslichkeit in wässrigen Lösungen aufweisen. Diese Farbstoffe sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und eignen sich für die meisten Bildgebungsanwendungen.
Blockierung von endogenem Biotin
Natürlich vorkommende Biotine können Biotin-Streptavidin-Nachweismethoden beeinträchtigen. Nutzen Sie für Experimente mit fixierten und permeabilisierten Zellen unser Blockier-Kit für endogenes Biotin, um solche Interferenzen auf ein Minimum zu beschränken.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Verwandte Links:
Erfahren Sie mehr über Avidin-Biotin-Nachweismethoden
Erfahren Sie mehr über Alexa Fluor™ Farbstoffe
Erfahren Sie mehr über andere markierte Streptavidin-Konjugate
Lesen Sie Informationen zu Avidin und Streptavidin-Konjugaten in Abschnitt 7.6 im Handbuch „Molecular Probes“
Wichtige Merkmale von Alexa Fluor™ 790 Streptavidin-Konjugaten:
Eigenschaften von Alexa Fluor™ Farbstoffen
Alexa Fluor™ Farbstoffe sind organisch fluoreszierende Farbstoffe, die für ein besseres Leistungsverhalten in der Bildgebung und anderen Markierungsprotokollen entwickelt wurden und eine verbesserte Photostabilität und Helligkeit sowie bessere Löslichkeit in wässrigen Lösungen aufweisen. Diese Farbstoffe sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und eignen sich für die meisten Bildgebungsanwendungen.
Blockierung von endogenem Biotin
Natürlich vorkommende Biotine können Biotin-Streptavidin-Nachweismethoden beeinträchtigen. Nutzen Sie für Experimente mit fixierten und permeabilisierten Zellen unser Blockier-Kit für endogenes Biotin, um solche Interferenzen auf ein Minimum zu beschränken.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Verwandte Links:
Erfahren Sie mehr über Avidin-Biotin-Nachweismethoden
Erfahren Sie mehr über Alexa Fluor™ Farbstoffe
Erfahren Sie mehr über andere markierte Streptavidin-Konjugate
Lesen Sie Informationen zu Avidin und Streptavidin-Konjugaten in Abschnitt 7.6 im Handbuch „Molecular Probes“
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | Alexa Fluor 790 |
| Menge | 1 mg |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei ≤-20 °C Vor Licht schützen Trocken lagern |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Fest |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor Farbstoffe |