Beschreibung
- 10x Puffer W ist ein 10x konzentrierter Waschpuffer für Strep-Tactin™ und Strep-Tactin™ XT-Harze.
- Er entfernt ungebundene Moleküle aus der Affinitätschromatographie-Matrix während der Aufreinigung von Strep-tag II™ und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Waschpuffer |
| Konzentration | 10 X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Entfernung ungebundener Moleküle aus immobilisiertem Strep-Tactin während der Strep-Tag-Proteinreinigung |
| Menge | 100 ml |
| Lösungstyp | Waschpuffer |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer W (10x), Strep-Tactin/Strep-Tactin XT Wash Buffer
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris, EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid)
Nur für Forschungszwecke.