Learn More
IBA Lifesciences Strep-tag™ Proteinaufreinigungs-Pufferset, IBA Lifesciences GmbH
Strep-Tactin™ Aufreinigungs-Pufferset
Marke: IBA Lifesciences 2-1002-001
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Das Strep-Tactin™ Pufferset enthält alle Puffer, die für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen mit Strep-Tactin™ sowie für die anschließende Regeneration des Harzes erforderlich sind. Der Strep-Tactin™XT-Pufferset besteht aus den folgenden Puffern:• 10x Puffer W, 100 ml
• 10x Puffer BXT, 25 ml
• 10x Puffer XT-R, 250 ml 10x Puffer W ist ein 10x konzentrierter Waschpuffer für Strep-Tactin™ und Strep-Tactin™XT Harze. Er entfernt ungebundene Moleküle aus der Affinitätschromatographie-Matrix während der Aufreinigung von Strep-tag II™ und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen. 10x Puffer E ist ein 10x konzentrierter Strep-Tactin™ Elutionspuffer. Das enthaltene Desthiobiotin ist eine modifizierte Form von Biotin, das Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine aus der modifizierten Biotin-Bindungstasche von Strep-Tactin™ in einer kompetitiven Weise verdrängt, was zu einer leichten Elution führt. Bitte beachten Sie, dass 10x Puffer E nicht für eine Elution aus Strep-Tactin™XT-Harzen geeignet ist. 10x Puffer R ist ein 10x konzentrierter Strep-Tactin™ Regenerationspuffer, der HABA enthält. HABA (2-[4-Hydroxy-benzenazo]Benzoesäure) verdrängt Desthiobiotin aus der modifizierten Biotin-Bindungstasche von Strep-Tactin™ nach der Elution von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen. Der gelbe Puffer wird bei Bindung von HABA an Strep-Tactin™ rot, was den Regenerationsprozess und den Aktivitätsstatus der Säule deutlich anzeigt.
Bitte beachten Sie, dass das Strep-Tactin™ Pufferset nicht für Strep-Tactin™XT geeignet ist.
Spezifikation
Puffer W, Puffer E, Puffer R | |
Für die Aufreinigung von rekombinanten Strep-Tag-Fusionsproteinen auf immobilisiertem Strep-Taktin. | |
1 Kit | |
Proteinaufreinigungspuffer |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nur für Forschungszwecke.