Learn More
Riley™ Strom Evo Öko-LED-Schutzbrille
Beschreibung
- Strom Evo Öko-Schutzbrillen bieten höchsten Tragekomfort und sind mit verschiedenen Linsenoptionen für unterschiedliche Bedingungen erhältlich.
- Einzelne, umlaufende Polycarbonat-Linse
- Weich
- Auch in kleinerer Größe erhältlich – Stream Evo Klein
- Keine Einwegverpackung
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Kratzfest, Beschlagfrei |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Rahmenfarbe | Grau |
| Anzahl pro Karton | 200/Cs. |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2,38 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 67.5 g |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |