Learn More
Phenomenex™ Strata™-X-CW 96-Well Plates (Polymeric Weak Cation)
Artikelnummer. 31749169 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
10 mg
30 mg
60 mg
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Packungsgröße
31749169 30 mg 2 Stück
31748262 10 mg 2 Stück
31741603 60 mg 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31749169 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. 8ES035TGB
Sparen Sie bis zu 50 % bei Phenomenex
Verwenden Sie den Aktionscode 27955
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Capitalize on cleanliness without sacrificing recovery with Strata-X polymeric sorbents for solid phase extraction (SPE). These sorbents are available with unique selectivities developed to cover a diverse spectrum of analytes and to simplify the method development process.
  • Brand: Strata-X
  • Technique: SP
  • Separation Mode: Multi-Mode
  • Phase: X-CW, Weak Cation Mixed Mode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettgewicht 30 mg
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Partikelgröße 33 μm
Sorbens X-CW, Weak Cation Mixed Mode
Typ 96-well Plate
Menge 2 Pk.