Learn More
- Home
- Products
- Festphasenextraktion
- SPE-Säulen
- Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silica SPE Tube
Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silica SPE Tube
Artikelnummer. 31743910 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100 mg
200 mg
500 mg
550 mg
1 g
1000 mg
2 g
5 g
5000 mg
10 g
20 g
Volumen (metrisch):
1 mL
1.5 mL
3 mL
3.5 mL
6 mL
6.5 mL
12 mL
20 mL
60 mL
Packungsgröße:
100 Stück
16 Stück
20 Stück
200 Stück
30 Stück
50 Stück
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Säulenbettgewicht | Volumen (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 31743910 | 5 g | 20 mL | 20 Stück |
| 31745134 | 100 mg | 1 mL | 100 Stück |
| 31747443 | 100 mg | 3 mL | 50 Stück |
| 31741965 | 200 mg | 3 mL | 50 Stück |
| 31741444 | 500 mg | 3 mL | 50 Stück |
| 31742774 | 550 mg | 3.5 mL | 50 Stück |
| 31743913 | 550 mg | 3 mL | 200 Stück |
| 31744478 | 500 mg | 6 mL | 30 Stück |
| 31748850 | 500 mg | 6.5 mL | 200 Stück |
| 31745794 | 500 mg | 12 mL | 20 Stück |
| 31744687 | 1 g | 6 mL | 30 Stück |
| 31746730 | 1000 mg | 6 mL | - |
| 31747439 | 1000 mg | 6.5 mL | 200 Stück |
| 31746433 | 1 g | 12 mL | 20 Stück |
| 31742332 | 2 g | 12 mL | 20 Stück |
| 31741620 | 5000 mg | 20 mL | 20 Stück |
| 31742986 | 10 g | 60 mL | 16 Stück |
| 31744479 | 20 g | 60 mL | 16 Stück |
| 31747253 | 100 mg | 1.5 mL | 100 Stück |
| 31746180 | 500 mg | 3.5 mL | 50 Stück |
| 31746285 | 1 g | 6.5 mL | 30 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
31743910
Lieferant
Phenomenex™
Lieferanten-Nr.
8BS012LEG
Sparen Sie bis zu 50 % bei Phenomenex
Verwenden Sie den Aktionscode 27955
Verwenden Sie den Aktionscode 27955
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
176.90 CHF gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27955" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27955" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Brand: Strata
- Technique: SP
- Separation Mode: Normal Phase
- Phase: SI-1 Silica
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenbettgewicht | 5 g |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment |
| Partikelgröße | 55 μm |
| Sorbens | SI-1 Silica |
| Typ | Solid Phase Extraction Column |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |