Learn More
Phenomenex™ Strata™ PAH Specialty SPE Tube
Artikelnummer. 31747776 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
500 mg
750 mg
1.5 g
Volumen (metrisch):
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Volumen (metrisch) Packungsgröße
31747776 750 mg 6 mL 30 Stück
31745322 1.5 g 6 mL 30 Stück
31742671 500 mg 6 mL 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31747776 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. 8BS130WCH
Sparen Sie bis zu 50 % bei Phenomenex
Verwenden Sie den Aktionscode 27955
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Strata SPE products are manufactured to bring you optimal quality, reproducibility, and performance. With over 20 years of experience, Strata SPE products provide clean extracts and high recoveries for a multitude of target analytes across diverse sample matrices.
  • Available retention mechanisms include reversed phase, ion exchange, normal phase and mixed mode
  • 24 phases and counting
  • Cleaner extracts and reproducible results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettgewicht 750 mg
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Partikelgröße 55 μm
Sorbens PAH
Typ Solid Phase Extraction Column
Volumen (metrisch) 6 mL