Beschreibung
- Available retention mechanisms include reversed phase, ion exchange, normal phase and mixed mode
- 24 phases and counting
- Cleaner extracts and reproducible results
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment |
| Partikelgröße | 25 μm |
| Sorbens | C8 |
| Typ | Solid Phase Extraction Column |