Learn More
Merck Strat-M™ Membran
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aktive pharmazeutische Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, API)
- Kosmetische Wirkstoffe
- Rezepturen
- Persönliche Pflegeprodukte
- Pestizide und Chemikalien
- Prädiktive Diffusion in der menschlichen Haut für eine Vielzahl von Verbindungen und Formulierungen
- Weist eine differenzielle Permeabilität in Gegenwart von Enhancern auf und ist mit gängigen Formulierungsformaten kompatibel, sodass sie für die Verwendung während der Formulierungsoptimierung geeignet ist
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Polyethersulfon, Polyolefin, Nachbehandlung mit synthetischem Lipid |
| Filtercode | SKBM |
| Oberflächentyp | Glatt |
| Dicke (metrisch) | 300 μm |
| Typ | Transdermales Diffusionstestmodell |
| Durchmesser (metrisch) | 2,5 cm |