Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gerade Tropfenfänger nach Stutzer
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Konus – NS 24/29, Buchse – NS 19/26
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gerade Form
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Zur Trennung von Tropfen (direkte Platzierung auf Destillationskolben)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | DURAN™ Schläuche |
| Menge | 1 |
| Standard-Konusverbindung | Konus – NS 24/29, Buchse – NS 19/26 |