Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit roter Kappe, Schale
Gerader Corning™ Gosselin™ Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen sowie steril und nicht-steril erhältlich.
Marke: Gosselin™ TP35C-042
Additional Details : Gewicht : 4.26000kg
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
Steril | |
Rot | |
Durchsichtig | |
500/Karton |
Ja | |
Gerade | |
60 mL | |
Schraubverschluss | |
Ohne Beschriftung | |
Je 1 |