Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit grüner Kappe
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
125 mL
180 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
264 Stück
380 Stück
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Closure Included | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Form | Gerade |
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 125 mL |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Farbe | Klar |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung |
| Mehr anzeigen |