Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit blauer Kappe und Etikett
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
142.09 CHF - 189.52 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Closure Included | Ja |
Material | Polypropylen |
Form | Gerade |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15498804
|
Gosselin™
TP30C-021 |
40 mL |
189.52 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15488814
|
Gosselin™
TP35C-021 |
60 mL |
142.09 CHF
700 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
Steril | |
Schraubverschluss | |
Weißes Etikett |
Ja | |
Gerade | |
Blau | |
Durchsichtig, Blau | |
Weißes Etikett |