Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit blauer Kappe und Etikett
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
60 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
700 Stück
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Closure Included | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Form | Gerade |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Farbe | Durchsichtig, Blau |
| Enthält | Weißes Etikett |
| Mehr anzeigen |