Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasgefäß mit geraden Seiten
Artikelnummer. 15571980 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussauskleidung:
Polyvinyl
Anzahl pro Karton:
48/Karton
Packungsgröße:
48 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussauskleidung Anzahl pro Karton Packungsgröße
15571980 Polyvinyl 48/Karton 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15571980 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W217906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.35 CHF
    76.80 CHF / 48 Stück
    Sparen 11.55 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Das gerade geradte Glasglas verfügt über eine breite Öffnung und gerade, glatte Wände zur vollständigen Entfernung des Inhalts. Hergestellt aus klarem Borosilikatglas des Typ-III-Typs mit weißen Polypropylen-Schraubkappen, die mit PTFE oder PV ausgekleidet sind. Ideal für Bodenprobenentnahme und Umweltanwendungen.
  • Die geraden glatte Wände ermöglichen eine vollständige Entfernung des Inhalts
  • Eine breite Öffnung sorgt für einfachen Zugang und Befüllung
  • Hergestellt aus klarem Borosilikatglas vom Typ III
  • Weiße Polypropylen-Schraubkappen, erhältlich mit PTFE- oder PV-Innenfutter
  • Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 mL
Farbe Klar
Material Kalknatronglas
Anzahl pro Karton 48/Karton
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Verschlussauskleidung Polyvinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Form Gerade Seiten
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Geradwandiges Gefäß