Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerader Empfängeradapter mit Glasolive
Beschreibung
- DIN 12594. Gerade oder gebogen (105°), mit NS-Kern und NS-Hülse, mit Abtropfspitze, Vakuumanschluss: Olive, hergestellt aus DURAN™ Rohr.
- Schliff: 14/23 NS
- Ausführung: gerade
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gerader Empfängeradapter mit grünem Glas |
| Material | Duran Glas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12594 |
| Standard-Konusverbindung | NS 14/23 |