Learn More
Usbeck™ Gerade Pinzette aus Edelstahl mit feiner Spitze
Artikelnummer. 10055581
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10055581 145 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10055581 Lieferant Usbeck™ Lieferanten-Nr. 3033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.84 CHF
    5.10 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.74 CHF
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erzielen Sie feine Präzision mit Pinzetten aus Edelstahl. Die Usbeck™ Pinzette aus Edelstahl mit gerader feiner Spitze eignet sich ideal für den Einsatz im Labor oder in der Chirurgie.
  • Pinzette
  • Vernickelter Stahl
  • Gerade feine Spitze
Spezifikation
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 145 mm