Learn More
Usbeck™ Gerade Pinzette aus vernickeltem Stahl mit feiner Spitze
Artikelnummer. 10583572
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
115 mm
130 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10583572
Marke: Usbeck™ 3025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzielen Sie feine Präzision mit der vernickelten Pinzette aus Stahl. Die Usbeck™ Pinzette aus vernickeltem Stahl mit gerader feiner Spitze eignet sich ideal für den Einsatz im Labor oder in der Chirurgie.
  • Pinzette
  • Vernickelter Stahl
  • Gerade feine Spitze
Spezifikation
Material Vernickelter Stahl
Länge (metrisch) 200 mm