Learn More
Masterflex™ Gerades Verbindungsstück
Artikelnummer. 11759709
Click to view available options
:
Für Schläuche mit 3/32 x 1/8 in. ID
Artikelnummer. 11759709
Marke: Masterflex™ 0636560
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 4,8 in.
Zur Verwendung mit 3/32 x 1/8 in. Schlauch-ID
Verpackungsmenge 100/Packung
Schlauchgröße 3/32 in.
Schlauchanschluss Stecknippel
Breite (angloamerikanisch) 4,7 in.
Form Gerade
Höhe (angloamerikanisch) 0,7 in.