Learn More
Cole-Parmer™ Gerades Verbindungsstück mit Überwurfmutter
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/16 Zoll
1/4 Zoll
1/8 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Nenndruck bis 220 psi bei 77 °F (25 °C).
- Gebrauchstauglichkeit von 32 bis 212 °F (0 bis +100 °C).
- Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
- Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
- Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Edelstahl |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 1/8 Zoll |
| Auslassanschluss | 1/8 Zoll |
| Anschlussgröße | 1/8 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma |
| Maximaler Druck | 220 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 200 °F |
| Mehr anzeigen |