Learn More
Cole-Parmer™ Gerades Verbindungsstück mit Überwurfmutter
Artikelnummer. 11815413
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/16 Zoll
1/4 Zoll
1/8 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11815413
Marke: Cole-Parmer™ 3140600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Nenndruck bis 220 psi bei 77 °F (25 °C).
  • Gebrauchstauglichkeit von 32 bis 212 °F (0 bis +100 °C).
  • Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
  • Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
  • Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
  • Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 1/16 Zoll
Auslassanschluss 1/16 Zoll
Anschlussgröße 1/16 Zoll
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma
Maximaler Druck 220 psi
Max. Operating Temperature (English) 200 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Produkttyp Gerades Verbindungsstück mit Überwurfmutter