Learn More
Usbeck™ Gerade stumpfe Edelstahlpinzetten
Artikelnummer. 10680093
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10680093 105 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10680093 Lieferant Usbeck™ Lieferanten-Nr. 3010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.35 CHF
    3.27 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.08 CHF
    2% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für eine präzise Sezierung der Proben. Die Usbeck™ Pinzette eignet sich ideal für die Dissektion oder Handhabung von Laborproben
  • Edelstahl
  • Gerade
  • Stumpfe Spitze
Spezifikation
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 105 mm