Learn More
Modellpufferlösungen, WTW™
Click to view available options
Menge:
50 ml
Verpackung:
Flasche
Beschreibung
- Technische Pufferlösungen für pH-Wert 4.01
- Erhältlich in den praktischen 50 ml-Flaschen einschließlich Dosiergerät
- Alle modernen technischen Pufferlösungen sind rückführbar auf NIST (National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Normung und Technologie), USA)
- Deren pH-Wert ist ±0,03 genau.
- Jede Flasche hat eine eigene Chargenreferenz mit Verfallsdatum.
Spezifikation
pH | 4 |
Physikalische Form | Flüssigkeits- |
Menge | 50 ml |
Verpackung | Flasche |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |