Learn More
Fisherbrand™ Röhrchengestelle zur Lagerung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
157 x 236 x 234 mm
310 x 236 x 122 mm
Form:
Horizontal
Vertikal
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Aufbewahrungsgestell |
| Array | 4 x 2 |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Durchsichtig |
| Aufnahmevermögen | Racks für Mikroröhrchen (80 Well) |
| Material | Acryl |
| Positionen | 8 |
| Form | Vertikal |
| Einschübe | 4 Tiers |
| Stapelbar | Yes |
| Mehr anzeigen |