Learn More
Fisherbrand™ Röhrchengestelle zur Lagerung
Artikelnummer. 11710055 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
157 x 236 x 234 mm
310 x 236 x 122 mm
Form:
Horizontal
Vertikal
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11710055
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Aufbewahrung von bis zu acht 80-Well-Mikroröhrchengestellen. Fisherbrand™ Aufbewahrungsregale für 80-Well-Röhrchengestelle bestehen aus starkem, transparentem Acryl für das einfache Ein- und Ausschieben der Gestelle.
  • Starke, durchsichtige Acrylkonstruktion
  • Fasst bis zu acht 80-Well-Mikroröhrchen-Gestelle mit entweder 1.5 oder 2.0 ml-Mikroröhrchen
  • Viel Platz zum Ein- und Ausschieben der Gestelle
Spezifikation
Produkttyp Aufbewahrungsgestell
Array 2 x 4
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Durchsichtig
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen-Racks (80-Well)
Material Acryl
Positionen 8
Form Horizontal
Einschübe 2 Tiers
Stapelbar Yes
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 80-Well Mikroröhrchengestelle
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 310 x 236 x 122 mm
Länge (metrisch) 310 mm
Breite (metrisch) 236 mm
Höhe (metrisch) 122 mm