Learn More
Labcon™ Aufbewahrungsbox für 80-Platz-Mikroröhrchengestelle
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Nachfüllbares Gestell mit aufklappbarem, durchsichtigem Deckel
- Für Röhrchengestelle mit 80 Plätzen
- Einfrierbar bis -80°C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Lagerbox |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Positionen | 80 Positionen |
| Form | Rechteck |
| Stapelbar | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen mit 80 Plätzen |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80°bis 121 °C |