Learn More
Buerkle™ Vorratsflaschen ohne Gewindeanschluss
Artikelnummer. 10440621 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
25 L
60 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10440621
Marke: Buerkle™ 04010010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Vorratsflaschen ohne Gewindeanschluss haben dicke Seiten mit robustem Tragegriff für sicheren Transport und sichere Lagerung.
  • Über das zusätzliche Entlüftungsventil kann Luft in den Behälter eingelassen werden, um ein Vakuum in der Flasche zu verhindern.
  • Der Kanister kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden.
  • HDPE
  • Durchmesser der Flaschenöffnung: 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 L
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Verschluss, 1 Griff
Material HDPE
Menge 6/Packung
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 50 mm
Closure Included Ja
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 427 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 206 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein