Learn More
Buerkle™ Vorratsflaschen mit Gewindeanschluss
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
25 l
60 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Über das zusätzliche Entlüftungsventil kann Luft in den Behälter eingelassen werden, um ein Vakuum in der Flasche zu verhindern.
- Der Kanister kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden.
- Über einen Gewindeanschluss kann ein Hahn oder anderes Zubehör mit 3/4-Zoll-Innengewinde/Hutmutter angebracht werden.
- HDPE
- Durchmesser der Flaschenöffnung: 50 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 L |
| Farbe | Transparent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Enthält | Deckel, 1 Griff, Gewindestutzen |
| Material | HDPE |
| Transparenz | Ja |
| Gewindegröße (metrisch) | 50 mm |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Höhe (metrisch) | 427 mm |
| Mehr anzeigen |