Learn More
Saint Gobain Life Sciences STOPPER SOLID EUROPEAN STYLE SILICONE 79MM BOTTOM
Artikelnummer. 15680201
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15680201
Marke: Saint Gobain Life Sciences 263092
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Versilic™ Stoppers for biology, microbiology and hematology.
  • Non-toxic and chemically and biologically neutral.
  • Highly recommended for all tissue culture work.
  • Suitable for temperatures between -94°F and +482°F (-70°C and +250°C).
  • Odorless and tasteless.
  • Non-adherent and resistant to aging.
  • Ideal in biology, micro-biology and hematology, as well as food science, technical, medical and hospital apparatus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) -70°C and +250°C
Farbe Weiß
Diameter (Metric) Bottom 0.79 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.92 mm
Material Silikon
Produkttyp Silicone Stopper