Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hahnküken, mit Rille, geschliffen
Für den Einsatz mit geschliffenen DURAN™ Einweghähnen.
Marke: DWK Life Sciences 286038407
503.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 12.50000kg
Beschreibung
DURAN™ Hahnküken mit Rille sind massive Hahnküken, die über einen O-Ring gesichert werden.- Mit Rille, geschliffen
- Die Rille dient zur Aufnahme des O-Rings, dieser sichert das Küken vorm Herausfallen aus dem Hahn
- Hahnküken aus massiven Glas
- Steigung 1:10
Spezifikation
1,5 mm | |
ja | |
50/Packung |
Boro 3.3 | |
10.0 NS |