Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bürettenhahnküken, seitlich, geschliffen, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung
Zur Verwendung in Büretten.
Marke:  DWK Life Sciences 286035504
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Artikelnummer. 15824518
  • 775.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Seitliche DURAN™ Bürettenhahnküken mit 3-teiliger Hahnsicherung haben eine kalibrierte Spitze (Øi 0,80-0,85 mm).
  • Für den seitlichen Bürettenauslauf z.B. bei Automatischen Büretten
  • Bürettenhahnküken mit kalibrierte Spitze (Øi 0,80-0,85 mm) für ein genaues Arbeiten
  • Hahnküken geschliffen, mit 3-teiliger Hahnsicherung
Spezifikation
Spezifikation
2,5 mm
ja
50/Packung
Boro 3.3, Polypropylen
12.5 NS
Anbringung an Glasapparaten und -geräten