Learn More
Lenz Laborglasintrumente Absperrhähne, gerade Bohrung, mit Massivglasstopfen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 02101806
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10454491
  • 31.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12541-1
  • Mit Vollglasstopfen und Schraubgewindehalterung
  • Eine gerade Bohrung
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
Borosilikatglas 3.3