Learn More
Lenz Laborglasintrumente Absperrhähne, gerade Bohrung, mit Stopfen aus PTFE
Artikelnummer. 10777561
Click to view available options
Stopfenöffnung:
1,5 mm
4 mm
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10777561
Marke: Lenz Laborglasintrumente 02161201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN 12541-1
  • Mit PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
  • Eine gerade Bohrung
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
Stopfenöffnung 1,5 mm
Material Borosilikatglas 3.3