Beschreibung
- Verschlussstopfen
- 5/16 in.
- Männlich
- Für ÄKTA pure 150 und ÄKTA avant 150
- Material: Polyetheretherketon (PEEK )
- Packung mit 5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Steckverbinder |
| Anschlüsse | 5/16 in., männlich |
| Menge | 5/Packung |
| Material | PEEK |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ÄKTA Pure 150 und ÄKTA Avant 150 |