Learn More
Buerkle™ Stop-It™ Schlauchklemme mit Easy-Click Verschluss
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
10 mm Flexibler Schlauch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Easy-Click-Verschluss – „stop-it“ kann in jeder Position geöffnet und geschlossen werden – ohne lästiges Auf- und Zuschrauben. Hochwertiges Material – die Schlauchklemme „stop-it“ ist aus dem hervorragend wärme- und chemikalienbeständigen Kunststoff PVDF gefertigt. Die Klemme besteht aus verzinktem Stahl.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PVDF, Stahl, verzinkt |
| Zur Verwendung mit | 10 mm Flexibler Schlauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kann verwendet werden, wenn der Fluss in Flüssigkeits- oder Gasleitungen reguliert oder unterbrochen werden muss |
| Verpackungsmenge | 50/Waage |
| Schlauchgröße | 10 mm |
| Anschlussgröße | 10 mm |
| Farbe | Rot |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 160 °C |
| Produkttyp | Easy Click Verschluss |