Learn More
STK32B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen STK32B
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16814614
Unterlagen ansehen
Proteintech
15438-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16804614
Unterlagen ansehen
Proteintech
15438-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a serine-threonine protein kinase. Serine-threonine kinases transfer phosphate molecules to the oxygen atoms of serine and threonine. A genomic deletion affecting this gene has been associated with Ellis-van Creveld syndrome, an autosomal recessive skeletal dysplasia. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
STK32B
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q9JJX8, Q9NY57
305431, 55351, 64293
STK32B Fusion Protein Ag4507
Primary
-20°C
STK32B
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HSA250839, serine/threonine kinase 32B, STK32, STK32B, STKG6, YANK2
STK32B
IgG
Antigen Affinity Chromatography