Learn More
Invitrogen™ STK24 (MST3) Recombinant Human Protein
STK24 (MST3) is a serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PV4064
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10097082
  • 11230.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
STK24 (MST3) is a member of the GCK subfamily of STE20-like proteins.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003567
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
STK24 (MST3)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
78.8kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
STE20 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus